C-12208
Human Umbilical Vein Endothelial Cells 2 (HUVEC 2)
Pooled, isolated in Growth Medium 2, 500,000 cryopreserved cells
About This Item
Prodotti consigliati
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Applicazioni
Qualità
Attenzione
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Prodotti consigliati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.