BR782930
BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
smooth-walled, 4 Inserts/Strip, PET membrane
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiali
PET membrane
Descrizione
cellGrade(TM) plus
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 12 ea (trips of 4 inserts)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 782930
Misura
6 well
Dimensione pori
1 μm
Tipo di binding
non-treated surface
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR782930-12EA | 4061831861068 |