BM991.8406.02
B Medical L400, Lab Refrigerator
Lab Refrigerator
Sinonimo/i:
B Medical, Lab Refrigerator
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
110 V / 120 V, US 3-pin plug
Materiali
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Caratteristiche
CE compliant
CSA approved
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
B Medical Systems
Parametri
4-15 °C temp. range
Alt. × largh. × prof.
78.27 in. × 27.52 in. × 40.91 in.
Capacità
15.927 ft3
Peso
427.7 lb
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
- Premium - Upright, Mid-Size Laboratory Refrigerator
- 5 Wire Shelves
- 4 Casters with integrated feet
- 7" Touchscreen Display with Proximity Card Access Control
- Alarm System w/ Battery Back-Up
- USB Data Port
- Door Mounted Control Panel
- Electronic Door Access
- Internal LED Light
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHITEGLOVE6 | |
BM991.8406.02-1EA | 4065266948219 |
INSIDEDELIVERY6 |