BM991.8206.06
B Medical B401
Blood Bank Refrigerator
About This Item
Codice UNSPSC:
41103025
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
110 V / 120 V, US 3-pin plug
Materiali
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Caratteristiche
CE compliant
CSA approved
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
B Medical Systems
Alt. × largh. × prof.
78.27 in. × 27.52 in. × 40.91 in.
Capacità
15.927 ft3
Peso
454.15 lb
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
- Premium - Upright, Blood Bank Refrigerator
- Organic Glass Door
- 5 SS Perforated Drawers with Front Cover
- B Connected Prepared
- 7" touchscreen Display with Proximity Card Access Control
- Alarm System w/ Battery Back-Up
- USB Data Port, Door Mounted Control Panel
- Internal LED Light
- Electronic Door Access
- Temperature Chart Recorder
- 4 Casters with integrated feet
- Storage Capacity of 270 Blood Bags (450ml)
Applicazioni
Blood Management
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)