BCK594-IV-FC-M
In Vivo EdU Flow Cytometry Kit 594
sufficient for 50 assays
About This Item
Fluorescenza
λex 584 nm; λem 603 nm
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
1. Imaging kit (BCK-IV-IM)
2. Flow cytometry kit (BCK-IV-FC)
3. High throughput screening – HTS kit (BCK-IV-HTS)
You can select the above kits with the dye of choice and the right EdU content for your animal model.
Depending on your animal model or the number of animals to be tested you can choose between three kit sizes S, M, and L with increasing EdU content, as indicated in the following table.
Kit Size Content of EdU
S 50 mg
M 500 mg
L 1000 mg
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)