Documenti fondamentali
BAF198070000
Bel-Art® Centrifuge Tubes, Rimless
tube capacity × L 45 mL × 104 mm, polypropylene, pack of 12 tubes
Sinonimo/i:
round bottom tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.22
Materiali
polypropylene
round bottom
Caratteristiche
autoclavable
Confezionamento
pack of 12 tubes
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F19807-0000
Capacità × lungh.
45 mL × 104 mm
Descrizione generale
Rimless polypropylene centrifuge tubes for use in centrifuges up to 50,000 xg without refrigeration. Autoclavable at 121ºC (250ºF).
Note legali
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BAF198070000-12EA4061832259239