Documenti fondamentali
B6785
Nalgene® bottles, style 2114
capacity 1,000 mL
Sinonimo/i:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiali
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
square translucent bottle
Giunto
Joints threaded neck (63)
Descrizione
Not autoclavable
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 2114-0032
Lungh. &Times; Alt. &Times; Prof. bottiglia
95 mm × 181 mm × 95 mm
Capacità
1,000 mL
Descrizione generale
Square, wide-mouth bottles
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)