B1531
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine−Biotin antibody produced in mouse
clone PT-66, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine, Phospho-Tyr, Phospho-tyrosine, p-Tyr
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PT-66, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
tecniche
direct ELISA: 1:50,000
dot blot: 1:32,000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico