AXYTXLF10LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips, for Pipetman® P2/P10 and Eppendorf® Research/Reference pipettors, ultramicro, extra long
size 0.1-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, racked, clear, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc TXLF-10-L-R-S
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Misura
0.1-10 μL
Colore
clear
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Pipetman is a registered trademark of Gilson S.A.S. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)