Documenti fondamentali
AXYTXL10R
Pipette tips, for Pipetman® P2/P10 and Eppendorf® Research/Reference pipettors, ultramicro, extra long
size 0.1-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, racked, clear
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Misura:
0.1-10 μL
Sterilità:
non-sterile
Caratteristiche:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Confezionamento:
pkg of 5x960tips/cs
Produttore/marchio commerciale:
Axygen Inc TXL-10-R
Corning
Materiali
clear
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc TXL-10-R
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Misura
0.1-10 μL
Colore
clear
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Pipetman is a registered trademark of Gilson S.A.S. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)