Key Documents
AXYT400
Ultra micro pipette tips, for Eppendorf® pipettors
size 0.5-20 μL, clear, pkg of 20x1000tips/cs
Sinonimo/i:
Pipette tips, pipette tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiali
clear
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc T-400
Corning
Confezionamento
pkg of 20x1000tips/cs
Misura
0.5-20 μL
Colore
clear
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG