Documenti fondamentali
AXYT1000BRS
Pipette tips
racked, capacity 1000 μL, blue, pkg of 5x1000tips/cs, sterile
Sinonimo/i:
Pipette tips, pipette tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiali
blue
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc T-1000-B-R-S
Corning
Confezionamento
pkg of 5x1000tips/cs
Capacità
1000 μL
Volume
1000 μL
Colore
blue
Descrizione generale
  • The Axygen® pipette tips are made of polypropylene.
  • The tips are optimized for use with both single and multi-channel pipettors.
  • Features a flexible wall and internal sealing ring for a secure fit.
  • The beveled tips reduce the capillary effect and facilitate accurate dispensing of the samples.
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)