AXYPCR96LPABC
PCR microplate for ABI
low profile, size 96 wells, pkg of 4x25plates/cs, clear
Sinonimo/i:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt (half skirt)
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-96-LP-AB-C
Corning
Confezionamento
pkg of 4x25plates/cs
Misura
96 wells
Volume pozzetto
100 μL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (RTPCR)
Descrizione generale
- Axygen® 96-well semi-skirted PCR microplate is ideal for ABI Fast PCR 7500, 7900 9800, Veriti and StepOne systems.
- Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
- Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
- Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat, or sealing film.
- Low profile design optimized for fast PCR.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)