Documenti fondamentali
AXYPCR384M2C
PCR microplate for ABI 3730, 3100 and MJ Thermocyclers
size 384 wells, Compatible with ABI, Full Skirt, clear, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
Sinonimo/i:
384 multiwell plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiali:
conical bottom clear polypropylene wells
Volume massimo:
50 μL
Misura:
384 wells
Volume d’esercizio:
50 μL
Materiali
conical bottom clear polypropylene wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt Full skirt
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-384M2-C
Corning
Confezionamento
pkg of 5x10plates/cs
Volume massimo
50 μL
Misura
384 wells
Volume d’esercizio
50 μL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (qPCR)
Tipo di binding
non-treated surface
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)