Documenti fondamentali
AXYPCR02DC
PCR tubes with domed caps
thin wall, size 0.2 mL, clear, pkg of 10x1000tubes/cs
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiali
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-02D-C
Corning
Confezionamento
pkg of 10x1000tubes/cs
Misura
0.2 mL
Colore
clear
clear
Raccordi
cap (push fit)
Compatibilità
suitable for PCR
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)