Documenti fondamentali
AXYP384240SQC
Corning® Axygen® Deep Well Microplate
size 384 wells, Not Treated, working volume 240 μL, pkg of 10x5plates/cs
Sinonimo/i:
Deep well plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiali
square bottom clear polypropylene wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
Not Treated
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc P-384-240SQ-C
Corning
Confezionamento
pkg of 10x5plates/cs
Volume massimo
250 μL
Misura
384 wells
Volume d’esercizio
240 μL
Compatibilità
suitable for PCR
Tipo di binding
non-treated surface
Note legali
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)