Documenti fondamentali
AXYFXF20LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips for Beckman® FX Robotics System
racked, capacity 20 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinonimo/i:
Pipette tips for Velocity
About This Item
Codice UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
Capacità:
20 μL
Sterilità:
sterile
Caratteristiche:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
Confezionamento:
pkg of 5x960tips/cs
Produttore/marchio commerciale:
Axygen Inc FXF-20-L-R-S
Corning
Materiali
clear
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc FXF-20-L-R-S
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Capacità
20 μL
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)