Documenti fondamentali
AXYFXF200RS
Pipette tips for Beckman® FX Robotics System
capacity 200 μL, racked, filtered, clear, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiali
clear
Sterilità
γ-irradiated
sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
robotic pipet tips
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc
Corning FXF-200-R-S
Confezionamento
pkg of pkg of 5x960 tips/cs
Capacità
200 μL
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.