AV48984
Anti-PCMTD1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-FLJ10883, Anti-Protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase domain containing 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
41 kDa
Reattività contro le specie
mouse, guinea pig, rat, bovine, dog, human, rabbit, horse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PCMTD1(115294)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3