AV48205
Anti-GOT1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-GIG18, Anti-Glutamic-oxaloacetic transaminase 1, soluble (aspartate aminotransferase 1)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
46 kDa
Reattività contro le specie
horse, human, rabbit, goat, mouse, rat, guinea pig, bovine
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GOT1(2805)
Descrizione generale
Rabbit Anti-GOT1 antibody recognizes human, mouse, rat, bovine, pig, and chicken GOT1.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)