AV48157
Anti-RPL3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-MGC104284, Anti-Ribosomal protein L3, Anti-TARBP-B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
40 kDa
Reattività contro le specie
rat, bovine, rabbit, guinea pig, horse, human, dog, mouse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... RPL3(6122)
Descrizione generale
Rabbit Anti-RPL3 antibody recognizes human, mouse, rat, zebrafish, chicken, pig, and bovine RPL3.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)