AV47815
Anti-NPNT antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-EGFL6L, Anti-NephroNectin, Anti-POEM
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
62 kDa
Reattività contro le specie
rat, guinea pig, human, rabbit, mouse, horse, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NPNT(255743)
Descrizione generale
Rabbit Anti-NPNT antibody recognizes rabbit, human, mouse, rat, chicken, bovine, and canine NPNT.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3