AV44361
Anti-POR (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-CPR, Anti-CYPOR, Anti-DKFZp686G04235, Anti-FLJ26468, Anti-P450 (cytochrome) oxidoreductase, Anti-P450R
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
77 kDa
Reattività contro le specie
rat, rabbit, mouse, bovine, guinea pig, human, horse, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... POR(5447)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)