AV35090
Anti-KCNK3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Potassium channel, subfamily K, member 3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
43 kDa
Reattività contro le specie
dog, guinea pig, rat, sheep, human, bovine, mouse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNK3(3777)
Descrizione generale
Rabbit Anti-KCNK3 antibody recognizes human, mouse, rat, bovine, canine, and rabbit KCNK3.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3