AV34677
Anti-KLHL14 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Kelch-like 14 (Drosophila)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
71 kDa
Reattività contro le specie
guinea pig, bovine, human, dog, rat, rabbit, mouse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KLHL14(57565)
Descrizione generale
Rabbit anti-KLHL14 antibody recognizes chicken, canine, bovine, human, mouse, and rat KLHL14.
The previously assigned protein identifier Q8WU41 has been merged into Q9P2G3. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)