AV34429
Anti-USF1 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Upstream transcription factor 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
34 kDa
Reattività contro le specie
bovine, rat, human, dog, rabbit, horse, mouse, guinea pig
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... USF1(7391)
Descrizione generale
Rabbit Anti-USF1 (AB2) antibody recognizes human, mouse, rat, rabbit, canine, chicken, pig, and bovine USF1.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3