AV32715
Anti-NFATC4 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
95 kDa
Reattività contro le specie
horse, rat, dog, rabbit, guinea pig, human, bovine, mouse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NFATC4(4776)
Categorie correlate
Descrizione generale
Rabbit Anti-NFATC4 antibody recognizes canine, bovine, human, mouse, and rat NFATC4.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3