AV32404
Anti-LEF1 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Lef1 Antibody, Lef1 Antibody - Anti-LEF1 (AB1) antibody produced in rabbit, Anti-Lymphoid enhancer-binding factor 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
44 kDa
Reattività contro le specie
human, dog, bovine, goat
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LEF1(51176)
Descrizione generale
Rabbit Anti-LEF1 (AB1) antibody recognizes chicken, human, mouse, rat, canine, rabbit, bovine, zebrafish, and pig LEF1.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)