AV31477
Anti-SLC30A9 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Solute carrier family 30 (Zinc transporter), member 9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
63 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, horse, guinea pig, rabbit, bovine, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC30A9(10463)
Descrizione generale
Rabbit Anti-SLC30A9 (AB1) antibody recognizes rat, human, canine, mouse, pig, bovine, and zebrafish SLC30A9.
The previously assigned protein identifier Q9Y6R2 has been merged into Q6PML9. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)