AV31426
Anti-TAF10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-TAF10 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 30 kDa
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
22 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, bovine, mouse, guinea pig, rabbit, dog, horse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TAF10(6881)
Descrizione generale
Rabbit Anti-TAF10 antibody recognizes mouse, human, canine, zebrafish, rat, bovine, and pig TAF10.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3