AV100907
Anti-POU3F4 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-POU domain, class 3, transcription factor 4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
39 kDa
Reattività contro le specie
mouse, horse, bovine, human, pig, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POU3F4(5456)
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3