APREST95248
PrEST Antigen DACT1
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DAPPER, DAPPER1, FLJ40292, FRODO, HDPR1
About This Item
Ricombinante
expressed in E. coli
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Saggio
>80% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 28 kDa
Purificato mediante
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Concentrazione
≥0.5 mg/mL
Nota sulla sequenza
VFSECLSSCHSSTCFCSPLEATLSLSDGCPKSADLIGLLEYKEGHCEDQASGAVCRSLSTPQFNSLDVIADVNPKYQCDLVSKNGNDVYRYP
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... DACT1(51339)
Descrizione generale
Applicazioni
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1