AMAB91406
Monoclonal Anti-POU3F2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL6228, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
BRN2, OCT7, POUF3
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL6228, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG1
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POU3F2(5454)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
ASNHYSLLTSSASIVHAEPPGGMQQGAGGYREAQSLVQGDYGALQSNGHP
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AMAB91406-100UL | 4061835307593 |
AMAB91406-25UL | 4061841324157 |