ADAPA438511-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 5 x 1.1–1.4 mL, for 100 mL round buckets, pack of 2 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
for use with cap
holds 5 x 1.1–1.4 mL
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022639285 (NA)
Parametri
2,850 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
100 mm
Diametro
8.5 mm
Compatibilità
for use with 100 mL round bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)