ABK0012
FilBridge ELISA Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Reattività contro le specie
human (Human IgG)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Monoclonal antibodies (mAbs) are the fastest growing class of human therapeutics within the field of biologics, having predicted worldwide sales of $125 billion by 2020 based on current approval rates.