A9106
ADP-ribosylcyclase
1000-3000 units/mg protein
Sinonimo/i:
Adenosine diphosphoribose cyclase from Aplysia californica
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
(Aplysia californica)
Livello qualitativo
Saggio
≥80 μ protein/vial (BCA)
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
1000-3000 units/mg protein
Composizione
Protein, ≤10%
Confezionamento
vial of ≥80 μg protein
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Concentrazione
≤10% (BCA method)
Compatibilità
suitable for enzyme test
applicazioni
genomic analysis
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1