A6104
Anti-ARP2 antibody, Mouse monoclonal
clone FMS96, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FMS96, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 40-45 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat, canine
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extract of C2 mouse myoblast cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTR2(10097)
mouse ... Actr2(66713)
rat ... Actr2(289820)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- Immunoblotting
- Immunocytochemistry
- Enzyme linked immuosorbent assay
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3