A5106
Anti-ABI1
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Abelson interactor 1, Anti-Abl-interactor protein 1, Anti-Nap1 binding protein NAP1BP, Anti-eps8 binding protein, Anti-interactor protein AblBP4, Anti-spectrin SH3 domain binding protein 1 SSH3BP1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~65 kDa
Reattività contro le specie
human, canine (predicted), mouse (predicted), rat
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using A431 cell lysate
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using extract of rat brain cytosolic fraction (S1)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABI1(10006)
mouse ... Abi1(11308)
rat ... Abi1(79249)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3