A2859
Monoclonal Anti-ATG5 antibody produced in mouse
clone ATG5-18, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-APG5, Anti-APG5L, Anti-ASP, Anti-ATG5 autophagy related 5 homolog, Anti-hAPG5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ATG5-18, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~56 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extract of human K562 cells
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATG5(9474)
mouse ... Atg5(11793)
rat ... Atg5(365601)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2