A1164
Azaserine
Hybri-Max™, γ-irradiated, 50x, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Sinonimo/i:
O-Diazoacetyl-L-serine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Hybri-Max™
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Nome Commerciale
BioXtra
Forma fisica
lyophilized powder
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Spettro attività antibiotica
fungi
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@@H](COC(=O)C=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C5H7N3O4/c6-3(5(10)11)2-12-4(9)1-8-7/h1,3H,2,6H2,(H,10,11)/t3-/m0/s1
MZZGOOYMKKIOOX-VKHMYHEASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Ricostituzione
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges