A0476
Activin Receptor-Like Kinase 1/Fc Chimera human
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
ALK-1
About This Item
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in NSO cells
Saggio
>90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
50-55 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt ~37.3 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ACVRL1(94)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3