Documenti fondamentali
94717
Sigma-Aldrich
HEPES Sodium salt pH 7.5; 0.05M solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 17/Kit-No 96827
About This Item
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
Forma fisica
solution
Livello qualitativo
pH
7.5±0.2 ( in neat)
Densità
1.00 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves