Documenti fondamentali
93662
Sigma-Aldrich
Fluorescent red NIR 700
suitable for fluorescence
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H44N2O6S
Peso molecolare:
668.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.32
Stato
powder
Solubilità
DMSO: soluble
Fluorescenza
λex 672 nm; λem ~735 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Fluorescent red 700 is a fluorescent dye for the near infrared area. Extremely long wavelength fluorescence is especially well suited for applications where sample autofluorescence might be critical or penetration of tissue or other matrix is required.
Risultati analitici
further Exc.: 700 nm (results in a lower emission)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)