Documenti fondamentali
90678
Sigma-Aldrich
Lipase, immoblilized on Immobead 150
≥600 U/g
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
Pseudomonas fluorescens
Stato
powder
Attività specifica
≥600 U/g
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Lipases are used industrially for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
Azioni biochim/fisiol
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Definizione di unità
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol butyric acid per minute at pH 7.5 and 40°C (glyceryl tributyrate, Cat. No. 91010, as substrate)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)