905H-0
Cytokeratin 5 (EP1601Y) + Cytokeratin 14 (LL002)
Mouse and Rabbit Monoclonal Antibody
Sinonimo/i:
Cytokeratin 5 (EP1601Y) + Cytokeratin 14 (LL002) Mouse and Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
rabbit
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EP1601Y + LL002, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
bottle of 1.0 mL predilute (905H-07)
bottle of 7.0 mL predilute (905H-08)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque™
Concentrazione
0.1-1.5 μg/mL (predilute)
Isotipo
IgG3
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... KRT5(3852)
Categorie correlate
Descrizione generale
Qualità
IVD | IVD | IVD | RUO |
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)