Documenti fondamentali
87961
Sigma-Aldrich
Tetranitroblue tetrazolium chloride
≥85% (AT)
Sinonimo/i:
3,3′-(3,3′-Dimethoxy-4,4′-biphenylene)bis[2,5-bis(p-nitrophenyl)-2H-tetrazolium chloride], TNBT, Tetranitrotetrazolium blue chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H28Cl2N12O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
907.63
Beilstein:
3897475
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.83
Saggio
≥85% (AT)
Stato
powder or crystals
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Perdita
≤25% loss on drying
Punto di fusione
~170 °C (dec.)
Solubilità
2-methoxyethanol: 0.090 g/10 mL (hot)
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccc(cc4)[N+]([O-])=O)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccc(cc8)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C40H28N12O10.2ClH/c1-61-37-23-27(7-21-35(37)47-43-39(25-3-9-31(10-4-25)49(53)54)41-45(47)29-13-17-33(18-14-29)51(57)58)28-8-22-36(38(24-28)62-2)48-44-40(26-5-11-32(12-6-26)50(55)56)42-46(48)30-15-19-34(20-16-30)52(59)60;;/h3-24H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
crystallized with ~2 mol ethanol
Altre note
Review: Tetrazolium salts and formazans; Detection of hydrolases (with indoxyl substrates)
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)