Documenti fondamentali
85278
Sigma-Aldrich
Mobile phase B for separation of amino acids on ABI® sequencers
Sinonimo/i:
Acetonitrile – 2-propanol mixture
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Forma fisica
liquid
Densità
0.78 g/mL at 20 °C
Compatibilità
in accordance for sequence analysis test
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC#N.CC(C)O
InChI
1S/C3H8O.C2H3N/c1-3(2)4;1-2-3/h3-4H,1-2H3;1H3
FPWNQPQTICPCOM-UHFFFAOYSA-N
Componenti
contains ~12% 2-propanol and ~88% acetonitrile
Note legali
ABI PRISM is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup