52526
Anti-Human IgG (whole molecule)−Atto 488 antibody produced in goat
~1 mg/mL
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Coniugato
Atto 488 conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
contiene
50% glycerol as stabilizer
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
Fluorescenza
λex 500 nm; λem 522 nm in PBS
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Risultati analitici
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.