50283
Anti-Mouse IgG - Atto 655 antibody produced in goat
~1 mg/mL IgG
Sinonimo/i:
Atto 655 [goat Anti-mouse IgG]
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
Atto 655 conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
contiene
50% glycerol
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
~1 mg/mL IgG
tecniche
immunofluorescence: suitable
Fluorescenza
λex 655 nm; λem 677 nm in PBS
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Confezionamento
Risultati analitici
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.