475R-9
INSM1 (MRQ-70) Rabbit Monoclonal Antibody
Sinonimo/i:
Insulinoma-associated protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MRQ-70, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (475R-94)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (475R-94-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (475R-95)
vial of 1.0 mL concentrate (475R-96)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (475R-96-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (475R-97-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (475R-97)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (475R-98)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (475R-98-RUO)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque™
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100 (concentrated)
Isotipo
IgG
Controllo
pancreas
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
nuclear
Categorie correlate
Descrizione generale
Qualità
Canada - RUO
European Union - IVD
Japan - RUO
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2